Learn More
TPP™ Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. p-6927031
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 ml
15 ml
50 ml
Bodenform:
Konisch
Rund
Max. RZB:
1.700 x g
15.500 × g
Packungsgröße:
360 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 11391694
Marke: TPP™ 91015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw. TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw.TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
  • Hergestellt unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe, die die Anforderungen der USP Klasse VI erfüllen
  • Weißer Markierungskreis auf Schraubverschluss für einfache Beschriftung
  • Die Gerätekappen können nicht zu fest angezogen werden;  die Kappe ist gas- und aerosoldicht
  • Graduierungen bis zu 0.1 ml bzw. 0.5 ml
  • Praktische autoklavierbare, zusammenklappbare Gestelle erhältlich 
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 120 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17,1 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 15.500 × g