Learn More
Fisherbrand™ Standard-Rotor 6x1,5/2,0ml Tubes
Für Standard-Mikroröhrchen und Adapter. Fisherbrand™ Ersatz 6 x 1.5 ml Rotoren sind für die Fisherbrand Mini-Zentrifuge vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02820kg
Artikelnummer. 11441967
  • 45.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Zentrifuge
  • Aus langlebigen Materialien hergestellt
  • Beschleunigt schnell auf 6,000 U/min
Spezifikation
Spezifikation
Rotor
6.000 U/min