Learn More
OHAUS™ Zentrifuge Multi FC591
Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifugen für nahezu jede Laboranwendung
Marke: OHAUS™ 30553036
5833.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unsere Mehrzweckzentrifugen bieten eine Zentrifugationsplattform mit hohen Drehzahlen, die mit einer Vielzahl von Rotoren und Zubehör an die Anforderungen des Arbeitsablaufs angepasst werden kann.
- Das intuitive Design der Zentrifugen & des Zubehörs ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Parametereinstellungen und eine schnelle Rotation zwischen den Anwendungen.
- Zu den Funktionen gehören die automatische Rotorerkennung und ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung.
- Die Leistungsfähigkeit dieser Zentrifugen wird durch deutsche Technik und hochwertige Komponenten für einen zuverlässigen Einsatz sichergestellt.
- Hergestellt aus chemisch beständigem Edelstahl für eine lange Lebensdauer im Labor.
Spezifikation
CE, FCC | |
4 x 750 ml | |
Zentrifugale Trennung, allgemeine Probenvorbereitung, Zellpellettierung, Proteintrennung, Nukleinsäuretrennung, Zellkonzentration, chemische Trennung, Diagnostik, Umweltprobenvorbereitung, Blutprobenverarbeitung | |
Schnelles Zentrifugieren, 10 s bis 99 h 59 min 59 s, kontinuierlichµ |
Zehn Beschleunigungs- und Verzögerungsraten, einstellbare Laufzeit von 10 s bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb, schnelle Zentrifugation, FCKW-freies Kühlsystem, Probentemp.anzeige (gekühlte Modelle), Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, doppelte Unwuchterkennung | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
FC5916 | |
230 V |