Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™ plus; Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™, Tastatur
Fassungsvermögen:
12 x 2 ml
12 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 12 x 2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 14.500 U/min |
| Max. RZB | 14.100 × g |
| Display | Großes LCD |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 5,12 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 13,0 cm |
| Geräuschpegel | <52 dB(A) |
| Zeitschaltuhr | 15 s bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 8,86 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 22,5 cm |
| Mehr anzeigen |