Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10738882 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™ plus; Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™, Tastatur
Fassungsvermögen:
12 x 2 ml
12 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10738882
Marke: Eppendorf™ 5453000011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Eppendorf MiniSpin und MiniSpin plus Zentrifugen müssen Sie sich nicht teilen! Diese leistungsstarken Einsteigerzentrifugen sind so klein, dass jeder Arbeitsplatz mit einer ausgestattet kann. Die wichtigsten Teile bestehen aus Metall für maximale Sicherheit, und die MiniSpin plus ist schnell genug für molekularbiologische Trennungen.
  • Rotorkapazität: 12 × 1,5/2,0 ml-Gefäße, 2 × 8-Röhrchen-PCR-Streifen
  • Max. Drehzahl: 14.100 × g (14,500 U/min)
  • Äußerst geringer Platzbedarf
  • Beschleunigungs- und Verzögerungszeit < 13 s
  • Anwenderfreundliche Digitalanzeige für Zeit und Drehzahl
  • Rotorschüssel aus Metall
  • Separate Kurzdrehtaste für schnelle und komfortable Zentrifugation
  • Durch die optimale Belüftung wird die Erwärmung verringert, und temperaturempfindliche Proben sind geschützt
  • Soft-Touch-Deckelverschluss für ergonomische Deckelverriegelung
  • Die automatische Deckelöffnung am Ende des Laufs verhindert das Aufwärmen der Probe und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Fassungsvermögen 12 x 1,5/2 ml
    Max. Geschwindigkeit 14.500 U/min
    Max. RZB 14.100 × g
    Display Großes LCD
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 5,12 in.
    Außenhöhe (metrisch) 13,0 cm
    Geräuschpegel <52 dB(A)
    Zeitschaltuhr 15 s bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 8,86 in.
    Außenbreite (metrisch) 22,5 cm
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Typ Zentrifuge Minispin Plus
    Enthält Mit Rotor F-45-12-11
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel
    Luftgekühlt Yes
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Reglertyp Keypad
    Tiefe (metrisch) 240 mm
    Modell Zentrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), Tastatur
    Wirkleistung 85 W
    Maximaler Drehzahlbereich 800 bis 14.500 U/min
    Gekühlt Nein
    Laufzeit 15 s – 99 min
    Standards EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020
    Nettogewicht 4,3 kg
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V