Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4R Expert Cell Culture Package
Waste no time finding the right part numbers for your application! The Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge (GT4R) Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
11685.00 € - 14130.00 €
Spezifikation
Max. RZB 25.830 × g
Produktlinie Fisherbrand
Gekühlt Ja
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz
Spannung 200/230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Rotor Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Rotor Preis Menge & Verfügbarkeit  
17131925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50164299
Ja
14130.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17151925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
50164301
Ja
11685.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Easy to Use:
    • Exceptional capacity to process 40x50 ml conicals in one run, under biocontainment certified lids
    • Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
    • Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
    • Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
    • System saves time when switching between applications
    • Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
    • Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips
    • System has glove-friendly, one-handed open/close capability
    • System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
    • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
    • Technology optimizes safety and improves separations
    Space-Saving Design:
    • Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
    Energy Efficient:
    • System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Spezifikation
Spezifikation
25.830 × g
Ja
200/230 V
Fisherbrand
50/60 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Centrifuge GT4R Expert Cell Culture Package