Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert
GREENER_CHOICE
Waste no time finding the right part numbers for your application. Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT2 Expert is an application driven centrifuge to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
5430.00 € - 7690.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen 1.6 L
Max. RZB 25,830 x g
Max. Geschwindigkeit 15,200 rpm
Produktlinie GT2 Expert
Rotor Yes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gekühlt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gekühlt Preis Menge & Verfügbarkeit  
30002337
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
75009203
Yes
7690.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30002340
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
75009201
No
5430.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Easy to Use:
  • Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
  • Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
  • Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
  • System saves time when switching between applications
  • Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
  • Biocontainment solution seals with a snap, eliminates screw caps and complicated clips
  • System has glove-friendly, one-handed open/close capability
  • System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
  • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
  • Technology optimizes safety and improves separations
Space-Saving Design:
  • Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
  • System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
Spezifikation
Spezifikation
1.6 L
15,200 rpm
Yes
50/60 Hz
25,830 x g
GT2 Expert
Zentrifuge
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert