Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
Marke: Eppendorf™ 5810761000
169.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
- Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
Spezifikation
Adapter | |
80 bis 120 ml | |
45 mm | |
2 pro Packung |
Flach | |
Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge | |
4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R > Kapazität: 80 bis 120 ml; Anzahl der Plätze: 4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur