Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,2 bis 5 ml
1,5 bis 2 ml
15 ml
18 bis 30 ml
180 bis 250 ml
2,6 – 7 ml
3 bis 15 ml
30 bis 50 ml
50 bis 75 ml
50 mL
7 bis 18 ml
80 bis 120 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
- Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Flach |
| Fassungsvermögen | 1,5 bis 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 11 mm |
| Anzahl Plätze | 64 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |