Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Artikelnummer. 10776695 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,2 bis 5 ml
1,5 bis 2 ml
15 ml
18 bis 30 ml
180 bis 250 ml
2,6 – 7 ml
3 bis 15 ml
30 bis 50 ml
50 bis 75 ml
50 mL
7 bis 18 ml
80 bis 120 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10776695
Marke: Eppendorf™ 5810757002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
  • Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Adapter
Röhrchentyp Flach
Fassungsvermögen 18 bis 30 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge
Bohrungsgröße (metrisch) 26 mm
Anzahl Plätze 16
Anzahl pro Packung 2 pro Packung