Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Artikelnummer. 10106771 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,2 bis 5 ml
1,5 bis 2 ml
15 ml
18 bis 30 ml
180 bis 250 ml
2,6 – 7 ml
3 bis 15 ml
30 bis 50 ml
50 bis 75 ml
50 mL
7 bis 18 ml
80 bis 120 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10106771
Marke: Eppendorf™ 5810758009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
  • Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 50 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge
Bohrungsgröße (metrisch) 31 mm
Anzahl Plätze 12
Anzahl pro Packung 2 pro Packung