Learn More
Eppendorf™ Adapter, Falcon, 50 ml (VE=2Stck.)
Für den Einsatz mit Eppendorf Zentrifugen entwickelt
Marke: Eppendorf™ 5810763002
170.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Zentrifugenadapter
- Für 50 ml-Falcon-Röhrchen
- Für Rotor Typ A-4-62
Spezifikation
Adapter | |
50 mL | |
31 mm | |
2 pro Packung |
Konisch | |
Rotor Typ A-4-62 | |
4 |