Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Beschreibung
- Großes 7-Zoll-VisioNize™-Touchinterface für extrem schnelles Einstellen von Parametern über eine besondere Favoriten-Funktion
- Nutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsleveln und Dokumentationseigenschaften, die GLP-/GxP-Anforderungen unterstützen
- Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 1.000 mL sowie alle Arten von MTP-, PCR- oder Deepwell-Platten
- Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 250 mL
- Hohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 22.132 × g (14.000 rpm)
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
- Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- Zentrifugendeckel mit komfortablem Deckelverschluss
- Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Max. RZB | 22.132 × g |
| Gekühlt | Ja |
| Display | VisioNize™ Touch-Oberfläche |
| Enthält | mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher, Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten, Adapter für 1.000 ml-Flaschen inkl. 4 x 1.000 ml-Flaschen |
| Modell | Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche |
| Geräuschpegel | < 53 dB(A) mit Rotor S-4xUniversal |
| Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 10/10 |
| Programmspeicher | 99 |
| Rotor | S-4xUniversal |
| Rotor inklusive | Ja |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5910 Ri ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG und in Zukunft die EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (iVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.