Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R Big Volume Harvesting Package (EU)
GREENER_CHOICE
Die Zentrifuge 5910 R verfügt über ein fortschrittlicheres Temperaturmanagement und ist flexibler als Standard-Mehrzweckzentrifugen.
Marke:  Eppendorf™ 5942000172
Artikelnummer. 16632842
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erntepaket für große Mengen
  • Mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und 1 l-Adapter (4x), Eppendorf 1 l-Flaschen (4x)
  • Gekühlt
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22,132 x g
14.5 in.
28.3 in.
1650 w
230 V 50/60 Hz
99 (5 Programmtasten)
großes, helles LCD-Display
10 s bis 99 h 59 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
72 cm
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
100 to 14,000 rpm
10/10