Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R
Die Centrifuge 5427 R enthält natürliches Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben und der Erde. Sie bietet 9 verschiedene Rotoroptionen einschließlich eines aerosoldichten Rotors mit 48 Plätzen für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
6370.00 € - 6825.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 16,220 rpm |
Max. RZB | 25,001 x g |
Display | Large, brightly lit LCD |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 10 in. |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17824744
|
Eppendorf
5429000010 |
230V, 50/60Hz (EU) | Without rotor |
6370.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17844744
|
Eppendorf
5429000210 |
230V, 50/60Hz (EU) | With Rotor FA-45-48-11 |
6825.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17854744
|
Eppendorf
5429000310 |
230V, 50/60Hz (EU) | With Rotor FA-45-30-11 |
6715.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Gekühlt mit natürlichem Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben – und unseres Planeten
- Rotorkapazität: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
- Max. Geschwindigkeit: 25.001 x g (16.220 rpm)
- Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors erhöht deutlich die Produktivität und spart so wertvolle Zeit
- Ergonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-Deckelverschlusses
- Temperaturbereich von -11°C bis 40°C
- FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23°C auf 4°C in nur 11 Minuten
- Verlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch
- Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wird
- Integrierter Kondensatablauf verhindert Wasseransammlung
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in. | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12.6 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
Large, brightly lit LCD | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Microcentrifuge | |
Centrifuge 5427 R, rotary knobs | |
Yes |