Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16835110 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (GB)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge 5425 (EU-IVD)
Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5425, Drehknöpfe
Zentrifuge 5425, Tastatur
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5425 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5425 R, Tastatur
Gekühlt:
Ja
nein
Rotor inklusive:
FA-24x2
No
Yes
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 16835110
Marke: Eppendorf™ 5406000518
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Geschwindigkeit 15.060 U/min
Max. RZB 21.300 × g
Display Große, helle LCD-Anzeige
Außenhöhe (angloamerikanisch) 10,24 in.
Geräuschpegel <54 dB(A)
Zeitschaltuhr 10 s bis 9 h 59 min, mit Dauerbetriebsfunktion
Außenbreite (angloamerikanisch) 11,42 in.
Außenbreite (metrisch) 29 cm
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Typ Mikrozentrifuge, EU-Stecker
Beschreibung Zentrifuge 5425R, gekühlt, EU-Stecker, Drehknöpfe, mit Rotor FA-24x2
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Reglertyp Drehknopf
Modell Zentrifuge 5425 R, Drehknöpfe
Rotor inklusive Yes
Gekühlt Ja
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor FA-24x2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.