Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Marke: Eppendorf™ 5405000166
2918.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
- Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
- Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
- OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
- Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
- Max. Rotorkapazität: 10 x 5,0 ml-Gefäße
- Max. Drehzahl: 21.300 x g (15,060 U/min)
Spezifikation
24 x 1.5/2mL | |
21.300 × g | |
9,5 in. | |
Mit Rotor FA-24x2 in den ersten 12 Minuten durchschnittlich 45 dB(A) und danach < 51 dB(A) | |
9,5 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Mit Rotor FA-24x2 | |
Yes | |
Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung | |
Zentrifuge 5425, Tastatur | |
Yes | |
EN ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
230 V |
15,000rpm | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
24 cm | |
10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
24 cm | |
Mikrozentrifugen | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
230V/50–60Hz (GB) | |
39cm | |
280 W | |
nein | |
15.6kg | |
FA-24x2 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.