Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Marke: Eppendorf™ 5405000115
2854.75 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.45000kg
Beschreibung
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
- Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
- Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
- OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
- Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
- Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
- Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21.300 × g | |
9,5 in. | |
Durchschnittlich 45 dB(A) in den ersten zwölf Minuten; danach <51 dB(A) mit Rotor FA-24x2 | |
9,5 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Mit Rotor FA-24x2 | |
Yes | |
Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung | |
Zentrifuge 5425, Tastatur | |
Yes | |
EN ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
230 V |
15.000 U/min | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
24 cm | |
10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
24 cm | |
Mikrozentrifugen | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
39 cm | |
280 W | |
nein | |
15,6 kg | |
FA-24x2 |
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.