Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
GREENER_CHOICE
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Marke:  Eppendorf™ 5405000468
2942.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15841645
  • 3007.57 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Max. Rotorkapazität: 10 x 5,0 ml-Gefäße
  • Max. Drehzahl: 21.300 x g (15,060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1.5/2mL
21.300 × g
9,5 in.
Mit Rotor FA-24x2 in den ersten 12 Minuten durchschnittlich 45 dB(A) und danach < 51 dB(A)
9,5 in.
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Mit Rotor FA-24x2
Yes
Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen
Zentrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe
Yes
10 s bis 9 h 59 min
15.6kg
230 V
15,000rpm
Großes, hell beleuchtetes LCD
24 cm
10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion
24 cm
Mikrozentrifugen
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
230V/50–60Hz (GB)
39cm
280 W
nein
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC Teil 15 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
50 to 60Hz
FA-24x2
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.