Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5420
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7241013 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
230 V/50/60 Hz (EU)
Enthält:
Mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2
Ohne Rotor
Modell:
Zentrifuge 5420, Tastatur
Zentrifuge 5420 R (EU-IVD), Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 16458520
Marke: Eppendorf™ 5420000016
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Eppendorf-Zentrifuge 5420 bietet eine Kapazität von 24 Plätzen auf einer kleinen Stellfläche und unterstützt Nukleinsäure-Aufreinigungs- und Gelextraktionsanwendungen.
  • Standardrotor für bis zu 24 x 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen
  • Rotoroption für bis zu 32 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen oder 4 x PCR-Streifen mit 8 Positionen
  • Adapter für 0,2, 0,4 und 0,5 ml-Röhrchen sowie 0,6 ml-BD Microtainer™
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Die automatische Deckelöffnung am Ende des Laufs verhindert das Aufwärmen der Probe und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben
  • Hochwertige Rotoren aus eloxiertem Aluminium und Rotordeckel
  • Eine Taste für Kurzdrehfunktion für eine schnelle Zentrifugation – Sie müssen die Taste nicht die ganze Zeit gedrückt halten
  • Leicht zu reinigendes Bedienfeld mit Tastatur
  • Besonders kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 Zoll (B × T × H)
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Max. Geschwindigkeit 15.060 U/min
    Max. RZB 21.300 × g
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 8,7 in.
    Außenhöhe (metrisch) 22 cm
    Geräuschpegel < 56 dB(A).
    Zeitschaltuhr 10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 9,4 in.
    Außenbreite (metrisch) 24 cm
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Typ Mikrozentrifuge (IVD-Produkte)
    Enthält Mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel
    Luftgekühlt Yes
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Reglertyp Tastenfeld
    Tiefe (angloamerikanisch) 13,8 in.
    Tiefe (metrisch) 35 cm
    Modell Zentrifuge 5420 R (EU-IVD), Tastatur
    Wirkleistung 290 W
    Gekühlt Nein
    Standards En ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Die Zentrifuge 5420 ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.