Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Flaschen aus Polypropylen für die Zentrifugation
Artikelnummer. 10482525 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180 mL
400 mL
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 10482525
Marke: Thermo Scientific™ 75007585
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit runden Bechern
Verwenden Sie diese Polypropylen-Bioflaschen mit Schraubverschluss zum Zentrifugieren mit runden Bechern wie im Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
  • Mit Schraubverschluss
  • Die 180 ml-Bioflaschen (75-003-800) sind kompatibel mit Rundbechern für den Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • Die 400 ml-Bioflaschen (75-007-585) sind kompatibel mit Rundbechern für den Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 x 400 ml
Kapazität (metrisch) 400 mL
Farbe Transparenter Körper; Blauer Verschluss
Material Polypropylen
Verschlussfarbe Blau
Graduated Nein
Form Rund
Produkttyp Bioflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundbecher für Thermo Scientific TX-400 Rotor
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein