Learn More
Kartell™ Transparente Hitachi-Gefäße aus PS
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
22.25 € - 56.60 €
Code produit | Marque | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Höhe (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Höhe (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11393804
|
Kartell™
02511004 |
38 ml | TBG | 24,5 mm |
22.25 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11323814
|
Kartell™
0260000 |
2 ml | Hitachi™ Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40 | 38 mm |
56.60 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
- Eine Auswahl an kristallklaren Bechern aus Polystyrol für automatische Analysatoren mit konischen Hülsen
- Eigenständiger Aufbau
- CE-IVD-genehmigt
Spécification
Polystyrol | |
Ja |