Learn More
Kartell™ Transparente Hitachi-Gefäße aus PS
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
Marke:  Kartell™ 0260000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323814
  • 59.50 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Auswahl an kristallklaren Bechern aus Polystyrol für automatische Analysatoren mit konischen Hülsen
  • Eigenständiger Aufbau
  • CE-IVD-genehmigt
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Hitachi™ Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40
Ja
38 mm
Kristallklar
Polystyrol
Centrifichem™ Technicon™ und Beckman™ Analysatoren
Name des Produkts
Kartell™ Transparente Hitachi-Gefäße aus PS > Kapazität: 2 ml