Learn More
OHAUS™ Cent-O-Gram™ und Dial-O-Gram™ Waagen
Artikelnummer. 10478861 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Kalibrierung:
1 x 0.01 g (vorderer Strahl), 10 x 1 g (zweiter Strahl), 100 x 10 g (dritter Strahl), 200 x 100 g (hinterer Strahl)
Tiefe (angloamerikanisch) Schale:
0.27 Zoll
Tiefe (metrisch) Schale:
0,7 cm
Modell:
311-00
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10478861
Marke: OHAUS™ 80000010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die auf Hundertstel Gramm genaue Anzeige fördert das präzise Arbeiten der Schüler. OHAUS Cent-O-Gram and Dial-O-Gram Waagen werden mit einer Dreipunktbasis, einem speziellen Loslagerprinzip sowie einem speziell konstruierten Balken geliefert, durch den keine Niveauregulierung mehr erforderlich ist.
  • Schnelle Nullstellung mittels Nullstellknopf am Strahlende
  • Eingebaute Plattform mit in der Basis eingelassener relativer Dichte
  • Wägeplatten und Lagerabdeckungen aus Edelstahl verhindern Rost und Korrosion
  • Präzisionsgeschliffene Messerkanten und selbstausrichtende Achatlager sorgen für maximale Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
  • Eingekerbte Strahlen sorgen für eine positive Positionierung des Gleichgewichts
  • Magnetische Dämpfung verlangsamt Oszillation
Bestellinformation
Die Ausführung Dial-O-Gram (S40027) enthält anstelle der beiden vorderen Strahlen eine Nonius-Anzeige und ermöglicht so ein schnelleres Ablesen.
Garantie
Fünf Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale 3.5 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Schale 9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 7 in.
Kalibrierung 1 x 0.01 g (vorderer Strahl), 10 x 1 g (zweiter Strahl), 100 x 10 g (dritter Strahl), 200 x 100 g (hinterer Strahl)
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 0.27 Zoll
Tiefe (metrisch) 17,78 cm
Tiefe (metrisch) Schale 0,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,86 cm
Modell 311-00
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,56 cm
Gewährleistung 5 Jahre
Fassungsvermögen 0.31 kg (0.6 lbs)
Displaytyp Analog
Typ Cent-O-Gram™ Waage