Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung
Click to view available options
Steckertyp:
EU
GB
Ausführung der Tür:
Linker Griff
Rechter Griff
Enthält:
Innentür mit 4 Segmenten
Innentür mit 8 Segmenten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sauerstoffregelung
- Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
- Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
- Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
- Nahtlose Kammer, einfache Demontage
- 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
- Anpassbare Aufgaben und Alarme
- Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
- Vibrations- und Turbulenzschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 170 L |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Sauerstoffregelung | Ja |
| Steckertyp | EU |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C |
| Display | VisioNize™ Touch-Oberfläche |
| Ausführung der Tür | Rechter Griff |
| Enthält | Innentür mit 4 Segmenten |
| O2-Sensortechnologie | ZrO2 (Zirconiumdioxid) |
| Mehr anzeigen |