Learn More
Greiner Bio-One CELLview™ Sterile Zellkulturschalen mit Glasboden
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Greiner Bio-One CELLview™ Zellkulturschalen mit Glasboden aus hochgradig durchsichtigem achromatischem Borosilikatglas; hydrolytische Klasse 1 (DIN-ISO 719).
708.00 €
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13012083
|
Greiner Bio-One
627871 |
Unbehandelt | Vier Fächer |
708.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht zytotoxisch
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Hochtransparentes achromatisches Borosilikatglas
- Maximale spektrale Transmission, keine Autofluoreszenz, keine Depolarisation des Lichts
- Erhältlich
Zertifizierungen
ISO 8255-1:1986
Spezifikation
Steril |