Learn More
Cellulose-Mikrokristallin, reinst, durchschnittliche Partikelgröße 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11916991
Marke: Thermo Scientific Acros 382310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9004-34-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cellulose microcrystalline
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Feines Kristallpulver oder Granulatpulver
Strukturformel (C12H20O10)n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 5 kg
Güte Extrarein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Verpackung Kunststofftrommel
Partikelgröße 250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min.
Glührückstand 0.05% max.