Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen
Minimiert die für die Extraktion benötigte Zeit. Macherey Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen werden zur Aufnahme fester Materialien verwendet, aus denen Stoffe mit einem geeigneten Lösungsmittel extrahiert werden sollen.
97.20 € - 145.00 €
Spezifikation
Menge | 25 Packungen |
---|---|
Material | Zellulose |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Bodenverunreinigungen |
Produkttyp | Extraktionshülsen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10620303
|
Macherey-Nagel™
645006 |
22 mm | 80 mm |
97.20 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10022751
|
Macherey-Nagel™
645024 |
31 mm | 118 mm |
145.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10422032
|
Macherey-Nagel™
645025 |
31 mm | 180 mm |
145.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10536101
|
Macherey-Nagel™
645004 |
15 mm | 100 mm |
129.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus reiner Cellulose
- Wird in den Bereichen Luft- und Abfallgasanalyse zur Sammlung fester Partikel verwendet
- Die Wahl analytischer Chemiker, die Soxhlet oder automatisierte Extraktoren verwenden
Spezifikation
25 Packungen | |
Zellulose | |
Analyse von Bodenverunreinigungen | |
Extraktionshülsen |