Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose-Extraktionshülsen
Marke: Macherey-Nagel™ 645022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
33 mm | |
Analyse von Bodenkontaminanten; Bestimmung des Bindergehalts in Asphalt; Fettbestimmung in Lebens- und Futtermitteln | |
Soxhlet-Extraktoren oder automatisierte Extraktoren |
Zellulose | |
645 | |
94 mm |