Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchrolle
Artikelnummer. 12787466
Click to view available options
MWCO:
14 kD
3,5 kDa
8 kDa
Kapazität (metrisch):
0,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12787466
Marke: Biodesign™ D002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
  • Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
  • Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
  • In 30.5 m-Rollen erhältlich
  • Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
  • Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
  • Erhältlich in MWCO-Werten von 14000, 8000 und 3500Da
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschlauchrolle
MWCO 14 kD
Material Zellulose
Durchmesser (metrisch) 15,5 mm
Länge (metrisch) 30,5 m
Kapazität (metrisch) 1,91 ml/cm
Farbe Durchsichtig
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die biowissenschaftliche Forschung