Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchrolle
Click to view available options
MWCO:
14 kD
3,5 kDa
8 kDa
Kapazität (metrisch):
0,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
- Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
- Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
- In 30.5 m-Rollen erhältlich
- Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
- Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
- Erhältlich in MWCO-Werten von 14000, 8000 und 3500Da
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyseschlauchrolle |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Material | Zellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 15,5 mm |
| Länge (metrisch) | 30,5 m |
| Kapazität (metrisch) | 1,91 ml/cm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die biowissenschaftliche Forschung |