Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Special Packaging
Artikelnummer. 11504277
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11504277
Marke: Invitrogen™ C34851
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellTrace™ Calcein Rot-Orange, AM - Spezialverpackung
CellTrace Calcein Rot-Orange AM ist ein zellmembrangängiger Farbstoff, der sich zur Ermittlung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen eignet. Im Gegensatz zu Calcein AM (C-1430, C-3099, C-3100) ist CellTrace Calcein Rot-Orange AM intrinsisch fluoreszierend; daher kann ein zusätzlicher Waschschritt erforderlich sein, um die Hintergrundfluoreszenz durch Farbstoff zu minimieren, der nicht von Zellen aufgenommen wird. CellTrace Calcein Rot-Orange (Anregung/Emission bei maximal 577/590 nm) wird von lebenden Zellen, die intakte Plasmamembranen besitzen, gut gehalten und ist somit eine nützliche Zellmarkierungssubstanz und Indikator für die Zellviabilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Zellengängig
Inhalt und Lagerung Enthält 20 Fläschchen CellTrace™ Calcein Red-Orange (gefriergetrocknetes Pulver). In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Beschreibung Calcein, Rot-Orange, AM – Spezialverpackung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelltracing, Zellmarkierungssubstanz
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Farbstoff
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 577 nm
Form Lyophilisiert
Produktlinie CellTrace
Menge 20 x 50 μg
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielenzym Esterase