Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
650 ml
Verschlusstyp:
Schraube
Weißer Filter-Schraubverschluss
Packungsgröße:
120 Stück
200 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Hydrophobe Oberfläche, ideal für Suspensionskulturen und Hybridome
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
- Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
- Graduierung auf der Seite
- Schräger Hals
- Einfache Erkennung durch weiße Schraubverschlüsse
- Weiße Standard-Schraubverschlüsse mit Belüftungsstellung
- TC-Oberflächenbehandlung: -/suspension
- Sterile und anwenderfreundliche Verpackung
Spezifikation
Specifications
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 120 Packung |
| Anzahl pro Packung | 120 |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Schraube |