Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit mehreren Wells
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
Marke: Greiner Bio-One 662165
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Bearbeitung der Oberfläche (TC)
- Hohe Transparenz
- Geringe Autofluoreszenz
- Deckel mit Kondensationsring ermöglichen einen optimalen Gasaustausch
- Deckel mit nur einer Position vermeiden Kreuzkontamination
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch. | |
Inklusive Verschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
1,5 ml (Well) | |
1,9 cm² | |
Kaminähnlich | |
CellStar | |
0,5 bis 1,5 ml | |
Ja | |
120 | |
5/Packung, 120/Karton | |
-20°C bis +60°C | |
128 mm | |
19 mm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multi-Well-Platte | |
24 | |
Deckel | |
5 | |
Ja | |
128 x 85 x 19 mm | |
85 mm |