Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Platten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen
In automatisierten Systemen verwendbar. Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkulturplatten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen werden für verankerungsabhängige Zelllinien verwendet.
Marke:  Greiner Bio-One 662102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10156610
  • 214.29 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus transparentem reinem Polystyrol gefertigt
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz
  • Einzelposition-Abdeckungen, um Kreuzkontamination zu verhindern
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit hydrophober Oberfläche für Suspensionskulturen und Hybridomzellen
    Serviceplan
    Nein
    Serviceleistungen
    Nein
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
3,3 ml (Well)
1,9 cm²
Rechteckig
Unbehandelt
24
100
Ja
127,76 mm
19 mm
Inklusive Verschluss
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Multi-Well-Platte
Deckel
1
127,8 x 85,5 x 16,5 mm
85,48 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Platten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen > Format: 24 Wells; Gesamtvolumen pro Well: 3.3 ml