Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte, nicht behandelt, U-förmiger Boden
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Greiner Bio-One 650185
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nicht zytotoxisch
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Entspricht der Empfehlung des American National Standards Institute (ANSI) (A)
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
323 μl | |
1000 x g (Ausschwingrotor) | |
1 |
Mit Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
40 bis 280 μl | |
Unbehandelt | |
U | |
60 | |
−20 °C bis 60 °C |