Learn More
Molecular Probes™ CellROX™ Green Flow Cytometry Assay Kit
CellROX™ Grüner Durchflusszytometrie-Assay-Kit
Marke: Molecular Probes™ C10492
365.64 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das CellROX™ Grenn Flow Cytometry Assay Kit ermöglicht die durchflusszytometrische Erkennung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) in lebenden Zellen. Das Kit enthält das neuartige fluorogene CellROX™ Green Reagent sowie SYTOX™ Red Farbstoff für toten Zellen, N-Acetylcystein (Antioxidans, für negative Kontrolle) und tert-Butylhydroperoxid-Lösung (TBHP, ein Induktor von ROS).Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle CellROX™ Reagenzien und Kits.
Eigenschaften des CellROX™ Green Flow Cytometry Assay Kit:
Das CellROX™ Green Detektionsreagenz ist zelldurchlässig und im reduzierten Zustand nicht-fluoreszierend oder sehr schwach fluoreszierend. Bei Oxidation bindet das Reagenz an DNA und zeigt ein starkes Fluoreszenzsignal mit einem Absorptions-/Emissionsmaximum von 508/525 nm und verbleibt im Kern und Zytoplasma. Bei Verwendung zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen SYTOX™ Red Dead Cell Stain werden oxidativ gestresste und nicht gestresste Zellen mittels Durchflusszytometrie zuverlässig von toten Zellen unterschieden.
Spezifikation
Tube | |
100 assays | |
CellROX Green: 508/525, SYTOX Red: 640/658 |