Learn More
Molecular Probes™ CellROX™ Deep Red Flow Cytometry Assay Kit
Artikelnummer. 15246066
Click to view available options
Menge:
100 Assays
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15246066
Marke: Molecular Probes™ C10491
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CellROX™ Tiefrot Flow Cytometry Assay Kit
Das CellROX™ Deep Red Flow Cytometry Assay Kit ermöglicht die durchflusszytometrische Erkennung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) in lebenden Zellen. Das Kit enthält das neuartige fluorogene CellROX™ Deep Red Reagent sowie SYTOX™ Blue Farbstoff für toten Zellen, N-Acetylcystein (Antioxidans, für negative Kontrolle) und tert-Butylhydroperoxid-Lösung (TBHP, ein Induktor von ROS).
Hier finden Sie eine Auswahlhilfefür alle CellROX™ Reagenzien und Kits.
Eigenschaften des CellROX™ Tiefrot Durchflusszytometrie-Assay-Kits:
  • Für Durchflusszytometrie konzipierte fluorogene Sonde, die in Anwesenheit von ROS oxidiert
  • Mehrfarb-Kompatibilität – minimale Überlappung mit Fluorophoren, die durch andere Laserlinien angeregt werden, ermöglicht einfaches Multiplexing mit anderen Reagenzien
  • Einfaches Protokoll – Zellen können in vollständigen Medien oder anderen geeigneten Puffern eingefärbt werden, serumfreie Medien sind nicht erforderlich
    Das CellROX™ tiefrote Nachweisreagenz ist membrangängig und weist im reduzierten Zustand keine oder nur schwache Fluoreszenz auf. Bei Oxidation zeigt das Reagenz eine starkes Fluoreszenzsignal mit einem Absorptions-/Emissionsmaximum bei 644/665 nm und verbleibt im Zytoplasma . Bei Verwendung zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen SYTOX™ Blau Totzellfarbstoff werden oxidativ gestresste und nicht gestresste Zellen mittels Durchflusszytometrie zuverlässig von toten Zellen unterschieden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Säugetierzellen, eukaryotische Zellen
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen CellROX™ tiefrotes Reagenz (25 µl), 1 Fläschchen SYTOX™ blaues Färbemittel für tote Zellen (100 µl), 2 Fläschchen N-Acetylcystein (10 mg pro Fläschchen), 1 Fläschchen tert-Butylhydroperoxid (50 µl, 70 %-Lösung in Wasser) und 1 Fläschchen DMSO (200 µl).
    Das Kit bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. CellROX™ Reagenz ist luftempfindlich.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Produkttyp Reagenz
    Farbstofftyp CellROX™ tiefrotes Reagenz
    Emission CellROX™ Tiefrot: 644⁄665, SYTOX™ Blau: 444⁄480
    Format Röhrchen
    Produktlinie CellROX
    Menge 100 Assays
    Versandbedingung Nasseis
    Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • CellROX Deep Red Flow Cytometry Assay Kit
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Akute Toxizität Kategorie 3
    • Akute Toxizität Kategorie 4
    • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
    • Keimzellmutagenität Kategorie 2
    • Organisches Peroxid Typ E & F
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
    • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
    Gefahrenhinweis
    • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
    • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
    • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
    • H311-Giftig bei Hautkontakt.
    • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
    • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
    • H331-Giftig bei Einatmen.
    • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
    • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    Sicherheitshinweis
    • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
    • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
    • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
    • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl hydroperoxide