Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol 5XL
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
12
Anzahl pro Karton:
12
24
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Gerippt |
Kapazität (metrisch) | 5030 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 12 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 4250 cm2 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER Lange Rollerflaschen aus Polystyrol 5XL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur