Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol 2.5X
Artikelnummer. 13015033
2, 24
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
2
24
Anzahl pro Karton:
24
48
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER™ 2.5X Kurze Rollflaschen aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Gerippt
Kapazität (metrisch) 2100 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 2
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 2125 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Kurzform
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Rollerflasche
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol 2.5X >