Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
116 mm
122 mm
Anzahl pro Karton:
1
30
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Kapazität (metrisch) | 2500 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.5 Zoll |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 1 |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Zertifiziert | Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polyethylen-Terephthalat (PET) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur