Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Beschreibung
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains works rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument. Depending upon the cell type and experimental conditions, the plasma membrane staining will last for 60–90 minutes without detectable internalization, providing enough time for most live cell dynamic studies. The stain survives fixation, but not permeabilization.
CellMask Plasmamembranfarbstoffe ermöglichen eine schnelle und einheitliche Markierung der Plasmamembran ohne die von Lektinen angezeigten Zelltypunterschiede. Diese Farbstoffe können als Segmentierungswerkzeug beim HCS (High-Content-Screening) oder zur Färbung zellulärer Plasmamembranen bei der Standard-Fluoreszenzmikroskopie genutzt werden. Dabei übersteht der Farbstoff zwar die Fixierung, nicht jedoch die Permeabilisierung. Er ist daher nicht für Experimente geeignet, die den Nachweis interner Zielmoleküle über Antikörper umfassen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Organellen-Tracing, Plasmamembran
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Fernrot |
| Konzentration | 5 mg⁄ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | High Content Gerät |
| Menge | 100 μL |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Beschreibung | CellMask™ Deep Red Plasma Membrane Stain |
| Produktlinie | CellMask |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |