Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Artikelnummer. 10093243
Click to view available options
Farbe:
Fernrot
Grün
Nah-Infrarot
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10093243
Marke: Invitrogen™ C10045
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen CellMask™ Green Plasma Membrane Stain ermöglicht die schnelle und einheitliche Markierung der Plasmamembran fast aller Zelltypen. Diese Färbemittel reagieren schnell und können über standardmäßige Mikroskopfiltersets auf jedem bildgebenden Gerät nachgewiesen werden.
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains works rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument. Depending upon the cell type and experimental conditions, the plasma membrane staining will last for 60–90 minutes without detectable internalization, providing enough time for most live cell dynamic studies. The stain survives fixation, but not permeabilization.
CellMask Plasmamembranfarbstoffe ermöglichen eine schnelle und einheitliche Markierung der Plasmamembran ohne die von Lektinen angezeigten Zelltypunterschiede. Diese Farbstoffe können als Segmentierungswerkzeug beim HCS (High-Content-Screening) oder zur Färbung zellulärer Plasmamembranen bei der Standard-Fluoreszenzmikroskopie genutzt werden. Dabei übersteht der Farbstoff zwar die Fixierung, nicht jedoch die Permeabilisierung. Er ist daher nicht für Experimente geeignet, die den Nachweis interner Zielmoleküle über Antikörper umfassen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Organellen-Tracing, Plasmamembran
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Konzentration 5 mg⁄ml
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Menge 100 μL
Volumen (metrisch) 100 μl
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung CellMask™ Orange Plasma Membrane Stain
Produktlinie CellMask
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Plasmamembranfärbemittel
SubCellular Localization Plasmamembran