Learn More
CellMask™ Deep Red Actin Tracking Stain
Mit Invitrogen CellMask Deep Red Aktin-Tracking-Farbstoff wird polymerisiertes/filamentöses Aktin (F-Aktin) in lebenden oder fixierten Zellen fluoreszent markiert. Es ist so konzipiert, dass es leicht in lebende Zellen eindringen kann, wodurch eine gleichmäßigere und hellere Markierung gewährleistet wird.
325.00 € - 704.00 €
Spezifikation
Farbe | Tiefrot |
---|---|
Anregungswellenlängenbereich | 652 nm |
Farbstofftyp | Rot (633–647 nm) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät |
Nachweisverfahren | Fluoreszenzmikroskopie |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17173269
|
Invitrogen
A57245 |
1 x 60 Assays |
325.00 €
60 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17103279
|
Invitrogen
A57248 |
5 x 60 Assays |
704.00 €
300 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CellMask Deep Red Actin Tracking-Färbung kann verwendet werden, um F-Aktin in lebenden Zellen für 24 Stunden oder länger nachzuverfolgen. Mit CellMask Deep Red Actin Tracking-Färbung gefärbte lebende Zellen können fixiert oder mit fixierten Zellen verwendet werden. Und die Färbung kann für das Multiplexing mit Antikörpern in Immunfluoreszenz- (IF), Immunozytochemie- (ICC) und Immunhistochemie- (IHC) Protokollen verwendet werden.
Zu den Merkmalen des CellMask Tiefroten Aktin-Tracking-Färbemittels gehören:
- Färbt F-Aktin in lebenden oder fixierten Zellen für die Fluoreszenz-Bildgebung
- Kann für das Multiplexing mit Antikörpern in IF/ICC/IHC-Experimenten verwendet werden
- Fluoreszenzmaxima: Anr 652 nm/Em 669 nm; kann mit CY5/Tiefrot-Filter erkannt werden
CellMask Aktin-Tracking-Färbemittel erkennen F-Aktin mit einer Targeting-Struktur, die Jasplakinolid sehr ähnlich ist. Sie kennzeichnen kein globulares Aktin (G-Aktin) oder monomeres Aktin (M-Aktin). CellMask Actin Tracking-Färbungen passieren problemlos die Membranen lebender Zellen und bleiben nach der Beladung in lebenden Zellen erhalten. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, hat die Inkubation mit CellMask Aktin-Tracking-Färbemittel nach 24 Stunden Inkubation keinen nachweisbaren Einfluss auf die Lebensfähigkeit verschiedener Zelllinien.
CellMask Aktin-Tracking-Färbemittel erkennen F-Aktin in lebenden Zellen oder Gewebe, die dann fixiert werden können. Darüber hinaus können CellMask Actin Tracking-Färbungen zum Nachweis von F-Aktin in Paraformaldehyd-fixierten Zellen oder Geweben (nur frisch fixiert oder kryogefroren) verwendet und mit Antikörperdetektion multipliziert werden. CellMask Actin Tracking-Färbungen können auch in 3D-Zellkulturen für die 3D-Bildgebung verwendet werden.
Spezifikation
Tiefrot | |
Rot (633–647 nm) | |
Fluoreszenzmikroskopie | |
669 nm | |
Raumtemperatur | |
Fluoreszierender Farbstoff | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
652 nm | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät | |
CellMask™ Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel | |
CellMask™ | |
F-Aktin | |
Aktin |