Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High Content Analyseplattform und Store Standard Edition (SE)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17102389
Change view
Click to view available options
Nachweisverfahren:
Fluoreszent
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisverfahren unitSize
17102389 Fluoreszent 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17102389 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CX7B1112LZR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellInsight CX7 LZR High Content Analyse-Plattform und Store Standard Edition (SE)
Die Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR High Content Analysis (HCA)-Plattform ist eine schnelle, laserbasierte, automatisierte Plattform für die zelluläre Bildgebung und Analyse, die für die quantitative Mikroskopie entwickelt wurde. Diese spezielle Konfiguration umfasst ein CellInsight CX7 LZR Lesegerät, eine HCS Studio Cell Analysis Software sowie eine Store Bild- und Datenbank-Managementsoftware zur Visualisierung und gemeinsamen Nutzung von High-Content-Daten und -Bildern. Zwei Tage Vor-Ort-Schulung sowie eine einjährige Garantie und Anwendungsunterstützung sind ebenfalls inbegriffen.
Die CellInsight CX7 LZR HCA-Plattform bietet eine leistungsfähigere und integrierte Möglichkeit zur Entwicklung und Automatisierung von High-Content-Assays mit einer Kombination aus 5-Farben-Hellfeld- und 7-Farben-Fluoreszenz-Bildgebung im konfokalen oder Weitfeldmodus. Mit der Laserbeleuchtung ermöglicht die CellInsight LZR HCA-Plattform Forschern ein schnelleres Bild sowohl im Weitfeld- als auch im konfokalen Modus.
Funktionen der CellInsight CX7 HCA-Plattform mit Store Image- und Datenbank-Managementsoftware:
• 7-Kanal-Fluoreszenz-Bildgebung mit Laserbeleuchtung
• 5-Kanal-Hellfeld-Bildgebung
• 7-Kanal-Konfokal-Bildgebung
• Software und laserbasierter Autofokus für konsistente Messzeiten
• Konfiguriert für optionale Module für die vollautomatische Plattenhandhabung und die integrierte Live-Umgebungszellkontrolle
Funktionen
• Ermöglicht die Verwendung Hunderter Assay-Typen mit flexiblen Software- und Hardware-Tools
• Scannen und analysieren Sie Mikroskopobjektträger oder die meisten Mikrotiterplatten im SBS-Standardformat
• Verwenden Sie die integrierte HCS Studio Software für die Gerätesteuerung und Datenanalyse
• Erzielen Sie die schnellste Zeit für die Ergebnisse mit dem intelligenten Erfassungsfeedback (iQ) in Echtzeit
•Kompatibel mit Molecular Probes Fluoreszenz-Detektionsreagenzien
Hardware und Software
• Hochleistungslaser-Anregungslicht
• Breites Reagenzienangebot mit siebenfarbiger Anregung von violett bis Nah-IR für Assay-Multiplexing
• Doppelmodus-Fokussierung mit Software- und Laser-Autofokus-Methoden zur Behandlung sowohl markierter als auch nicht markierter Probentypen
• Multimodus-Bildgebung ermöglicht Weitfeld-, Hellfeld- und konfokale Bildgebung in einem Durchlauf
• Die HCS Studio Cell Analysis Software ist ein integriertes Software-Paket zur Gerätesteuerung, Visualisierung und Analyse für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender
• Skalierbar mit Store Bild- und Datenbanksoftware (im Lieferumfang enthalten) und optionalem Orbitor RS Mikrotiterplatten-Handler (nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie CellInsight
Farbe Diverse Farben
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Raumtemperatur