Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High-Content-Analyseplattform
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16444480
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16444480
Marke: Thermo Scientific™ CX7A1110LZR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High-Content-Analyseplattform ist schnell, laserbasiert und für die quantitative Mikroskopie konzipiert.
Die CellInsight CX7 LZR HCA-Plattform bietet eine leistungsfähigere und integrierte Möglichkeit zur Entwicklung und Automatisierung von High-Content-Assays mit einer Kombination aus 5-Farben-Hellfeld- und 7-Farben-Fluoreszenz-Bildgebung im konfokalen oder Weitfeldmodus. Mit der Laserbeleuchtung ermöglicht die CellInsight LZR HCA-Plattform Forschern ein schnelleres Bild sowohl im Weitfeld- als auch im konfokalen Modus.
Leistungsmerkmale:
  • 7-Kanal-Fluoreszenz-Bildgebung mit Laserbeleuchtung
  • 5-Kanal-Lichtfeld-Bildgebung
  • 7-Kanal-Konfokalbildgebung
  • Software und laserbasierter Autofokus für konsistente Abtastzeiten
  • Konfiguriert für die Aufnahme optionaler Module für die vollautomatische Plattenhandhabung und die integrierte Live-Zellkontrolle
Funktionen:
  • Unterstützt Hunderte von Assay-Typen mit flexiblen Software- und Hardware-Tools
  • Scannen und analysieren Sie Mikroskopobjektträger oder die meisten Mikrotiterplatten im SBS-Standardformat
  • Verwenden Sie die HCS Studio Software für die integrierte Gerätesteuerung und Datenanalyse
  • Erzielen Sie mit dem intelligenten Echtzeit-Analysefeedback der Erfassung (iQ) die kürzeste Zeit für Ergebnisse
  • Kompatibel mit fluoreszierenden Nachweisreagenzien von Molecular Probes
Hardware und Software
  • Hochleistungslaser-Anregungslicht
  • Breite Reagenzienoptionen mit siebenfarbiger Anregung von violett bis Nah-IR für Assay-Multiplexing
  • Doppelmodus-Fokussierung mit Software- und Laser- Autofokus-Methoden zur Behandlung sowohl markierter als auch nicht markierter Probentypen
  • Die Multimodus-Bildgebung ermöglicht die Bildgebung mit Weitfeld, Hellfeld und konfokalem Fokus in einem Durchlauf
  • Die HCS Studio Cell Analysis Software ist ein integriertes Software-Paket zur Gerätesteuerung, Visualisierung und Analyse für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender
  • Skalierbar mit Store Bild- und Datenbank-Software (nicht im Lieferumfang enthalten) und optionalem Orbitor RS Mikrotiterplatten-Handler (nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinie CellInsight
Farbe Diverse Farben
Nachweisverfahren Fluoreszent
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich, weniger Abfall und weniger Ressourcen
Menge je 1
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.