Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 High-Content-Screening(HCS)-Plattform
Artikelnummer. 15387695 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15387695 je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15387695 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CX51110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit dieser kostengünstigen, kompakten HCS-Plattform Assays für die High Content-Bildgebung schnell durch.
Schnelle Durchführung von Assays für High Content-Bildgebung mit der kostengünstigen, kompakten Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 High Content Screening (HCS)-Plattform.
Die CellInsight CX5 High Content Screening (HCS) Plattform ist eine schnelle, einfach zu bedienende, automatisierte Tischplattform für zelluläre Bildgebung und Analyse, die für die quantitative Bildgebung entwickelt wurde. Für Forscher, die zum ersten Mal die Vorteile der quantitativen Zellanalyse nutzen möchten, oder für diejenigen, die Quantität und Kapazität erhöhen wollen, bietet die CellInsight CX5 HCS Plattform eine kostengünstige und dennoch leistungsstarke Möglichkeit zur schnellen Automatisierung quantitativer zellulärer Bildgebung.
Besondere Merkmale:
  • Flexibel – Die neue CellInsight CX5 HCS Plattform wurde für die Verwendung mit oder ohne Fluoreszenzmarkierung entwickelt und verwendet Durchlicht, sodass Anwender mehr Zellbiologie ohne die Einschränkung fluoreszierender Farbstoffe erkunden oder die volle Funktionalität eines fünffarbigen Lichtgeräts nutzen können
  • Kostengünstig – Automatisierte High Content-Bildgebung für jedes Budget
  • Anwenderfreundlich – Schnelle Erstellung und Optimierung bildbasierter Assays mit der mitgelieferten Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 Cell Analysis Software
  • Arbeitsleistung – Scannen und analysieren Sie eine Mikrotiterplatte mit 96 Wells in weniger als vier Minuten
  • Qualität – Hochwertige Bildgebung und praktisch wartungsfreier Betrieb
  • Kompakt – Passt auf einen Tisch und misst auf allen Seiten weniger als 2 Fuß
Funktionen:
  • Nehmen Sie Messungen von einzelnen, subzellulären und mehrzelligen Zellen vor
  • Sparen Sie Zeit, indem Sie automatisch nur die Bilder und Daten erfassen, die Sie für die statistische Relevanz brauchen
  • Führen Sie bei Bedarf mehrere Messungen pro Objekt über längere Zeiträume durch
  • Messen Sie Subpopulationen und lehnen Sie unerwünschte Objekte automatisch ab
Anwenderfreundliche Anwendungen:
  • Umfassende vorvalidierte und vom Anwender konfigurierbare Bildanalyse ohne Scripting oder Programmierung
  • Entwicklungswerkzeuge für explorative Assays und spezielle biologieoptimierte Werkzeuge
  • Definieren Sie biologische Schwellenwerte für Outputs basierend auf Kontrollpopulationen
  • Möglichkeit zur Erstellung von Multi-Parameter “Gates” aus einzelnen Ausgangsmessungen
Hardware und Software:
  • Die HCS Studio 2.0 Cell Analysis Software – das führende Programm für die Steuerung, Visualisierung und Analyse von Geräten mit High Content für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender, das Bild- und Datenportabilität bietet
  • Ultrastabile, langlebige Lichtquelle reduziert die Variabilität, erhöht die Datenqualität und senkt die Betriebskosten
  • Fluoreszenz-Optionen, die Nah-IR-Wellenlängen umfassen
  • Das firmeneigene Thermo Scientific™ AccuFocus System ist ein schnelles und dennoch flexibles Bildgebungssystem mit hoher Wiedergabetreue
  • Einzigartiges Feedback zur intelligenten Erfassung (iQ) in Echtzeit zur Optimierung der Bildaufnahme und Datenqualität
  • Kompatibel mit SBS-Standardmikrotiterplatten (6–1536 Well) und Objektträgern
Kompatibel mit:
Optionale Automatisierung – Thermo Scientific™ Orbitor™ RS Plattenumsetzer und andere Thermo Scientific™ Lösungen für die Laborautomatisierung; optionale Module – Thermo Scientific™ High Content Module
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie CellInsight
Beschreibung CellInsight™ CX5 High-Content-Screening-Plattform mit HCS Studio Cell Analysis Software und Store Express
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Orbitor™ RS Plattenumsetzer
Farbe Grün, Blau, Nah-Infrarot, Dunkelrot, Rot
Nachweisverfahren Hellfeld, Fluoreszent
Format Objektträger, 96-Well-Platte, 384-Well-Platte, 6-Well-Platte, 1536-Well-Platte, 8 Wells, 24-Well-Platte
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, Multiplexing, automatisierte Protokolle
Wellenlängen 740⁄809, 560⁄607, 485⁄521, 386⁄440, 650⁄694
Ziele Zusätzliche Objektive verfügbar, niedrige und hohe NA, Einfachposition 2x bis 20x
Optik CCD-Kamera, LED, Festkörper 5-Farben-Lichtmaschine
Datenausgabe JPG-Dateien, TIFF-Dateien, PNG-Dateien, C01, BMP, BIN, PZFX, ICE, GIF-Dateien, DIB, CSV, FCS 3.1, XLSX
Display 24 Zoll-Breitbild-Monitor mit hoher Auflösung
Hauptspeicher 8GB RAM
Betriebssystem Windows 7
PC Windows 7™ 64 Bit-PC mit Quad-Core 3,7 GHz-Prozessor, 8 GB RAM und 500 GB Festplatte
Softwarekompatibilität Thermo Scientific™ Store™ Bild- und Datenbank-Managementsoftware, Thermo Scientific™ HCS Studio™ Cell Analysis Software
Betriebsumgebung Zulässiger Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs : +18 bis +25 °C, zulässige relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend): > 75 % bei 30 °C
Abmessungen 37,2 cm (14,6 in) (H) x 59,4 cm (23,4 in) (T) x 41,4 cm (16,3 in) (B)
Gewicht (metrisch) 45 kg
Menge je 1
Spannung 120V
Wirkleistung 300 W