Learn More
Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353551
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 l
1 x 20 l
Mit Additiven:
Glukose
Glukose, Glutamin
Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukose
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Ohne
Ohne Natriumpyruvat
Produkttyp:
DMEM-Medium
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15353551
Marke: Corning™ 15013CV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien fördern das Zellkulturwachstum und der Ersatz von Pyroxidin-HCl durch Pyroxidal gewährleistet eine verbesserte Stabilität im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung.
  • Modifizierte Form des Basalmediums Eagle (BME) mit vierfach erhöhter Konzentration der Aminosäuren und Vitamine in BME
  • Originalrezeptur wurde für embryonale Mauszellkulturen verwendet
  • Modifizierte Form unterstützt zahlreiche normale und transformierte Zellen, darunter primäre Kulturen von Maus- und Hühnerzellen
  • Rezepturen können unterschiedliche Mengen von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbicarbonat und L-Glutamin enthalten oder ganz darauf verzichten
  • Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Geringer Endotoxingehalt, keine Kontamination
  • Getestet auf bakterielles Endotoxin mit dem chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL)
  • Osmolalität: 335±mOsm/kg H2O
  • Mykoplasma: Negativ
  • Sterilität: Positiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssigkeit
Produkttyp DMEM-Medium
Mit Additiven Glukose, Natriumpyruvat
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 500 ml
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 200 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,1 mg/l Fe(NO3)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 84 mg/l L-Arginin. HCl, 62,57 mg/l L-Cystin.2HCl, 30 mg/l Glycin, 42 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 104,8 mg/l L-Isoleucin, 104,8 mg/l L-Leucin, 146,2 mg/l L-Lysin. HCl, 30 mg/l L-Methionin, 66 mg/l L-Phenylalanin, 42 mg/l L-Serin, 95,2 mg/l L-Threonin, 16 mg/l L-Tryptophan, 103,79 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20 mg/l L-Valin; Vitamine: 4 mg/l D-Calciumpantothenat, 4 mg/l Cholinchlorid, 4 mg/l Folsäure, 7,2 mg/l i-Inositol, 4 mg/l Nicotinamid, 4 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l Riboflavin, 4 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 4500 mg/l D-Glucose, 15 mg/l Phenol-red. Na, 110 mg/l Natriumpyruvat; Zusatzstoffe: 584  mg/l L-Glutamin-Pulver, 20 ml/l 200 mM-Lösung.
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C