Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mischung
BIOPHARMA
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Der Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mix unterstützt Zellkulturwachstum und Substitution von Pyridoxin HCl, damit Pyridoxal eine verbesserte Stabilität gegenüber der ursprünglichen Formulierung sicherstellt.
162.50 € - 307.67 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Haltbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Haltbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15323611
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
10-092-CM
6 x 1 l Glutamin, HEPES Ohne 12 Monate
252.91 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15323561
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
15-090-CV
6 x 500 ml Glutamin Ohne 18 Monate
162.50 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15313611
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
10-090-CM
6 x 1 l Glutamin Ohne 12 Monate
307.67 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15353561
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
16-405-CV
6 x 500 ml Glutamin Kein Phenolrot 12 Monate
200.48 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
  • Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
  • Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
  • Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
  • Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
  • Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
  • Ham‘s F-12 Medien basieren auf dem Ham‘s F-10 Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
  • Mycoplasma: Negativ getestet
  • Sterilität: Vorhanden
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Flüssig
< 0,25 EU/ml
1 X
DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 -Mischung