Learn More
Invitrogen™ Celleste™ Image Analysis Software
Artikelnummer. 15746152
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15746152
Marke: Invitrogen™ AMEP4816
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet eine umfassende Suite von Bildanalyse- und Visualisierungstools in einem Format, das auf Anwenderfreundlichkeit und Effizienz ausgelegt ist. Die Invitrogen™ EVOS™ Celliste™ Software für Bildanalyse bietet leistungsstarke Funktionen zur Bildvisualisierung und -analyse mit einfacher Bedienung per Mausklick.
Zusammen mit der intuitiven Benutzeroberfläche und den Aufnahmefunktionen der EVOS-Mikroskope ermöglicht die Celleste Software die nahtlose Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Messung und Analyse Ihrer Bilder und die Erstellung von Daten.
Celleste Bildanalyse-Software bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile: 
  • Optimierte Workflow-Tools, mit denen Bilder einfach visualisiert und bearbeitet werden können
  • Hochflexible und umfassende Bildverarbeitungs- und Erweiterungsfunktionen
  • Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für die Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung einzelner Bilder oder einer Reihe von Bildern
  • Eine Reihe von Funktionen zur Erstellung von Berichten und zur gemeinsamen Nutzung von Bildern und Daten
Verarbeitung und Analyse
Wenden Sie nach der Bilderfassung sofort mit wenigen Mausklicks eine Reihe von Bildverarbeitungs- und Optimierungsfunktionen an. Verwenden Sie die automatische Ausrichtung für Überlagerungen, und entfernen Sie den Hintergrund, um kritische Details mit einer Vielzahl von Filtern anzuzeigen. Wenn Sie mit den Ergebnissen eines Bildes zufrieden sind, wenden Sie die gleichen Schritte auf einen Satz von Zeitrafferbildern, Scans oder Ergebnissen aus verschiedenen Bestrahlungen an.
Messung und Quantifizierung
Messen und analysieren Sie Ihre Bilder ganz einfach mit einer Vielzahl von Messwerkzeugen wie Entfernung, Region, Winkel und Fläche. Die Fähigkeit, ein Objekt in Zeitrafferexperimenten zu identifizieren, kann zur Verfolgung der Zellbewegung oder -migration verwendet werden. Diese Funktion ist besonders leistungsstark in Kombination mit dem EVOS Onstage Inkubator, der eine kontinuierliche Überwachung von Zellen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Zählen und Klassifizieren
Mit einer Reihe von manuellen und automatischen Messwerkzeugen können Sie Zellen und subzelluläre Objekte auf der Grundlage von Fläche, Länge, Form und Lichtintensität einfach zählen und charakterisieren. Flexible Segmentierungswerkzeuge ermöglichen die Beschriftung von Bildern auf der Basis von Farbe oder Intensität. Nach dem Zählen, Sortieren und Anzeigen gezählter Bilder basierend auf Größe und anderen Parametern.
Berichterstellung und Datenweitergabe
Nach Abschluss der Bildanalyse können Sie mit einer Reihe von Annotations- und Berichterstellungstools mit wenigen Klicks Bilder und Datenberichte erstellen und sie mit anderen im PDF-, PowerPoint™- und Excel-Format™ teilen.
Celleste Software ist eine umfassende Lösung, die Ihnen die Arbeit bei der Bildgebung in der Forschung erleichtert und Ihre Produktivität steigert. Dank der bewährten Benutzerfreundlichkeit von EVOS-Mikroskopen verfügen Sie jetzt über die Tools, mit denen Sie Ihre wichtigen Bilder und Daten einfach erfassen, verarbeiten, messen, analysieren und gemeinsam nutzen können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Celleste
Inhalt und Lagerung • Celleste Image Analysis Software dongle
• Quick Start Guide
Versandbedingung Raumtemperatur